4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A0377-25G A0377-5G
TCIAA0377-25GEA 184 EUR InStock
TCIAA0377-25G TCIAA0377-5G
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 129 °C
Densité: 1,752 g/cm³ (-123.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00014717
Numéro CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&vid=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité