1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1678-1G T1678-5G
TCIAT1678-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT1678-1G TCIAT1678-5G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00013248
Numéro CAS: 176317-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&vid=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité