Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,5-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB3097-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3097-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,5-difluoroanisole


Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143258
Numéro CAS: 202865-60-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/37/28934537.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité