4-Bromo-3,5-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3392-25G B3392-5G
TCIAB3392-25GEA 256 EUR InStock
TCIAB3392-25G TCIAB3392-5G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143268
Numéro CAS: 202865-61-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24b937d3c0de999a5bc375eba1f401d5fc2c6be&vid=e24b937d3c0de999a5bc375eba1f401d5fc2c6be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité