1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
B3048-25G B3048-5G
TCIAB3048-25GEA 167 EUR InStock
TCIAB3048-25G TCIAB3048-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061120
Numéro CAS: 201849-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ec7ec7595e651064147c194ce287d865bb08034&vid=7ec7ec7595e651064147c194ce287d865bb08034&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité