4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3783-25GEA 187 EUR InStock
TCIAB3783-25G TCIAB3783-5G
4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042497
Numéro CAS: 40161-54-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/18/28935118.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité