4-Bromo-3-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3688-25GEA 372 EUR InStock
TCIAB3688-25G TCIAB3688-5G
4-Bromo-3-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-3-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00051907
Numéro CAS: 121219-03-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/12/28935012.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité