4-Bromo-3-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3743-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3743-5G TCIAB3743-25G
4-Bromo-3-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD01310983
Numéro CAS: 458-50-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/84/28935084.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité