4-Bromo-3-fluorotoluène ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1935-25G B1935-5G
TCIAB1935-25GEA 99 EUR InStock
TCIAB1935-25G TCIAB1935-5G
4-Bromo-3-fluorotoluène ≥94.0% (par GC)
4-Bromo-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 191°C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00040940
Numéro CAS: 452-74-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&vid=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité