Isothiocyanate de 2-bromophényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0523-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAI0523-5G
Isothiocyanate de 2-bromophényle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 20 °C
Numéro MDL: MFCD00004799
Numéro CAS: 13037-60-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/86/28972386.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité