Alcool 3-bromobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol
B1287-25G B1287-5G
TCIAB1287-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB1287-25G TCIAB1287-5G
Alcool 3-bromobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004629
Numéro CAS: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité