4-Bromo-2-chlorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene
B2068-25G B2068-5G
TCIAB2068-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB2068-25G TCIAB2068-5G
4-Bromo-2-chlorotoluène ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00060651
Numéro CAS: 89794-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&vid=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité