1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
B3045-25G B3045-5G
TCIAB3045-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB3045-25G TCIAB3045-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Numéro MDL: MFCD00070747
Numéro CAS: 33863-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70d42a4178b0cd52ceb0b416817a7f3dccd709d&vid=b70d42a4178b0cd52ceb0b416817a7f3dccd709d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité