2-Bromo-4-chloroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3111-25G B3111-5G
TCIAB3111-25GEA 106 EUR InStock
TCIAB3111-25G TCIAB3111-5G
2-Bromo-4-chloroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00079705
Numéro CAS: 60633-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0d910ad22c8c6e1d111d854dae8e79cc57469b&vid=1d0d910ad22c8c6e1d111d854dae8e79cc57469b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité