2-Bromo-4-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
B3031-25G B3031-5G
TCIAB3031-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB3031-25G TCIAB3031-5G
2-Bromo-4-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00060650
Numéro CAS: 27139-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&vid=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité