4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
B1855-25G B1855-5G
TCIAB1855-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1855-25G TCIAB1855-5G
4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00011710
Numéro CAS: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&vid=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité