3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3106-25G B3106-5G
TCIAB3106-25GEA 119 EUR InStock
TCIAB3106-25G TCIAB3106-5G
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042498
Numéro CAS: 130723-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&vid=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité