2-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3397-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3397-5G TCIAB3397-25G
2-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD03094041
Numéro CAS: 351003-21-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/76/28934776.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité