4-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0585-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0585-25G TCIAB0585-100G TCIAB0585-500G
4-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Point de fusion: 54…55 °C
Numéro MDL: MFCD00000093
Numéro CAS: 586-77-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/24/28932524.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité