Alcool 4-bromobenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
B1372-25G B1372-100G
TCIAB1372-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB1372-25G TCIAB1372-100G
Alcool 4-bromobenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 4-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00004650
Numéro CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9ae217acdeba8cbcfc60fadc3f3c6a24c92ff8f&vid=d9ae217acdeba8cbcfc60fadc3f3c6a24c92ff8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité