2-Bromo-5-chloroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3646-25G B3646-5G
TCIAB3646-25GEA 113 EUR InStock
TCIAB3646-25G TCIAB3646-5G
2-Bromo-5-chloroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD03790889
Numéro CAS: 174913-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a45a64eff877bb86b2449a4b83deea4bc380a6&vid=17a45a64eff877bb86b2449a4b83deea4bc380a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité