5-Bromo-2-chloroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3001-1G B3001-5G
TCIAB3001-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB3001-1G TCIAB3001-5G
5-Bromo-2-chloroanisole ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00078659
Numéro CAS: 16817-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe9fb1949ae445829484a0f78cb1309c6bd53cee&vid=fe9fb1949ae445829484a0f78cb1309c6bd53cee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité