5-Bromo-2-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3002-5G B3002-25G
TCIAB3002-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB3002-5G TCIAB3002-25G
5-Bromo-2-chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00018503
Numéro CAS: 54932-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a1a755d77df5debb8b9e38b5ace6ce7bd3ea43&vid=03a1a755d77df5debb8b9e38b5ace6ce7bd3ea43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité