4'-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
B0537-25G B0537-500G
TCIAB0537-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0537-25G TCIAB0537-500G
4'-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000105
Numéro CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&vid=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité