2-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2800-25G B2800-5G
TCIAB2800-25GEA 159 EUR InStock
TCIAB2800-25G TCIAB2800-5G
2-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00040937
Numéro CAS: 40161-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&vid=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité