Isocyanate de 4-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0636-25G B0636-5G
TCIAB0636-25GEA 414 EUR InStock
TCIAB0636-25G TCIAB0636-5G
Isocyanate de 4-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNO
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002022
Numéro CAS: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité