Isothiocyanate de 4-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
I0526-25G I0526-5G
TCIAI0526-25GEA 611 EUR InStock
TCIAI0526-25G TCIAI0526-5G
Isothiocyanate de 4-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point d'ébullition: 142 - 144 °C (14 -rr)
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004808
Numéro CAS: 1985-12-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=985654f063832349cadcb644732b84588830df67&vid=985654f063832349cadcb644732b84588830df67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité