4-Bromo-2-méthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1910-5G B1910-25G
TCIAB1910-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB1910-5G TCIAB1910-25G
4-Bromo-2-méthylanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD01321139
Numéro CAS: 14804-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité