1-Butyl-4-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3092-25G B3092-5G
TCIAB3092-25GEA 846 EUR InStock
TCIAB3092-25G TCIAB3092-5G
1-Butyl-4-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
1-Butyl-4-nitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 136°C
Numéro CAS: 20651-75-6
EINECS: 243-941-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22edd2dc62df5ddac93211f042a3c21ff8e42fb&vid=d22edd2dc62df5ddac93211f042a3c21ff8e42fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité