1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0084-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0084-25G
1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane
Formule: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –45 °C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00000949
Numéro CAS: 621-62-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/66/28937166.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité