3-Chloro-o-xylène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,3-diméthylbenzène3-Chloro-1,2-diméthylbenzène
TCIAC1558-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC1558-25G
3-Chloro-o-xylène ≥96.0% (par GC)
3-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00060689
Numéro CAS: 608-23-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/78/28938778.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité