2'-Chloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
C1084-25G C1084-250G
TCIAC1084-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC1084-25G TCIAC1084-250G
2'-Chloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
2'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Densité: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000560
Numéro CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e78d611a84ef16afb0b22fed9ce371e59d6423&vid=f5e78d611a84ef16afb0b22fed9ce371e59d6423&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité