Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-fluoroanisole ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1273-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC1273-5G
4-Chloro-3-fluoroanisole ≥95.0% (par GC)
4-Chloro-3-fluoroanisole


Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Numéro MDL: MFCD00042570
Numéro CAS: 501-29-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/16/28938516.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité