2-Chloro-5-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2077-25G C2077-5G
TCIAC2077-25GEA 214 EUR InStock
TCIAC2077-25G TCIAC2077-5G
2-Chloro-5-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-5-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 112°C
Numéro MDL: MFCD01571825
Numéro CAS: 619-10-3
EINECS: 210-579-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=334694596b3e1d372d62abbf27f5004e25964d05&vid=334694596b3e1d372d62abbf27f5004e25964d05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité