2-Chloro-p-crésol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
C2005-25G C2005-5G
TCIAC2005-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC2005-25G TCIAC2005-5G
2-Chloro-p-crésol ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00070639
Numéro CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
ONU: 2669
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&vid=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité