Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-chlorobenzylique ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC0650-10MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0650-10ML
Alcool 3-chlorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 3-chlorobenzylique


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Numéro MDL: MFCD00004632
Numéro CAS: 873-63-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/90/28937690.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité