3'-Chloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0096-10ML C0096-25ML
TCIAC0096-10MLEA 55 EUR InStock
TCIAC0096-10ML TCIAC0096-25ML
3'-Chloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
3'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 230°C
Densité: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000593
Numéro CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&vid=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité