5-Chloro-o-crésol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
C1723-1G C1723-5G
TCIAC1723-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1723-1G TCIAC1723-5G
5-Chloro-o-crésol ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-o-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…76 °C
Numéro MDL: MFCD00060672
Numéro CAS: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&vid=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité