Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-iodotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1603-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC1603-1G
2-Chloro-6-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-iodotoluène


Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019013
Numéro CAS: 42048-11-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/21/28938821.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité