4-Chlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1156-10G C1156-25G
TCIAC1156-10GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1156-10G TCIAC1156-25G
4-Chlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
4-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00013643
Numéro CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&vid=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité