4-Chlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0136-25G C0136-500G
TCIAC0136-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0136-25G TCIAC0136-500G
4-Chlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000622
Numéro CAS: 134-85-0
EINECS: 205-160-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99d6f8e346378d2259924a40ae216e48d649a3b1&vid=99d6f8e346378d2259924a40ae216e48d649a3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité