4'-Chloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Chloroacetophenone
C0033-25G C0033-500G C0033-100G
TCIAC0033-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0033-25G TCIAC0033-500G TCIAC0033-100G
4'-Chloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000624
Numéro CAS: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&vid=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité