4-Chloro-m-crésol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0150-25G C0150-500G
TCIAC0150-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0150-25G TCIAC0150-500G
4-Chloro-m-crésol ≥99.0% (par GC)
4-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&vid=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité