4-Chloro-o-crésol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0152-25G C0152-500G
TCIAC0152-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC0152-25G TCIAC0152-500G
4-Chloro-o-crésol ≥90.0% (par GC)
4-Chloro-o-crésol
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…47 °C
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00002321
Numéro CAS: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98aefc05bc5bbde31fa79ca537cb08504896671c&vid=98aefc05bc5bbde31fa79ca537cb08504896671c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité