1-Chloro-2,5-dioxahexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0680-500MLEA 728 EUR InStock
TCIAM0680-500ML TCIAM0680-25ML
1-Chloro-2,5-dioxahexane ≥95.0% (par GC)
1-Chloro-2,5-dioxahexane
Formule: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000888
Numéro CAS: 3970-21-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/53/28974153.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Bis chloromethyl ether (GC) max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité