1-Chlorotridécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2213-25G C2213-5G
TCIAC2213-25GEA 715 EUR InStock
TCIAC2213-25G TCIAC2213-5G
1-Chlorotridécane ≥98.0% (par GC)
1-Chlorotridécane
Formule: C₁₃H₂₇Cl
MW: 218,81 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro CAS: 822-13-9
EINECS: 212-488-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72eee1d3f36febc92bfe0775a5cc9d0e448cb68b&vid=72eee1d3f36febc92bfe0775a5cc9d0e448cb68b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité