Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrafluorobenzonitrile ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT1857-5GEA 230 EUR InStock
TCIAT1857-5G
2,3,5,6-Tétrafluorobenzonitrile ≥92.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrafluorobenzonitrile


Formule: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Point de fusion: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00012286
Numéro CAS: 5216-17-1
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/26/28995826.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 92.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité