2,3,5-Trifluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2369-5GEA 190 EUR InStock
TCIAT2369-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083539
Numéro CAS: 241154-09-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/36/28996136.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité