3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T2370-1G T2370-5G
TCIAT2370-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT2370-1G TCIAT2370-5G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point de fusion: 45…47 °C
Numéro MDL: MFCD00074948
Numéro CAS: 134227-45-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&vid=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité