2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0921-25G P0921-5G
TCIAP0921-25GEA 242 EUR InStock
TCIAP0921-25G TCIAP0921-5G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone
Formule: C₈H₃F₅O
MW: 210,1 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00000296
Numéro CAS: 652-29-9
EINECS: 211-487-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc4fc0248302c0e701e9b1a3c9434947a5f2fa2f&vid=fc4fc0248302c0e701e9b1a3c9434947a5f2fa2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité